Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS-pufret saltvand (TBS , 10X), med 0,5 % Tween 20
Beskrivelse
TRIS-pufret saltvand (TBS , 10X), med 0,5 % Tween 20 bruges som en vaskebuffer og til prøveforberedelse i generelle immunoassay-applikationer reducerer Tween 20 uspecifik binding og protein:protein-interaktioner.TBS bruges ofte til fortynding af sekundære antistoffer eller streptavidin-AP-konjugat. TBS-Tween 20 bruges ofte til vasketrin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
bufret saltvand (TBS , 10X), med 0,5 % Tween 20 bruges som en vaskebuffer og til prøveforberedelse i generelle immunoassay-applikationer reducerer Tween 20 uspecifik binding og protein:protein-interaktioner.TBS bruges ofte til fortynding af sekundære antistoffer eller streptavidin-AP-konjugat. TBS-Tween 20 bruges ofte til vasketrin.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
250 mM Tris, 27 mM KCl, 1,37 M NaCl, pH 7,4 med 0,5 % Tween 20
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TRIS-buffered saline |
| Navn note | med 0,5% Tween 20 |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 10X |
| Fysisk form | Viskøs væske |
| Mængde | 1 L |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i vand. |