Få mere at vide
TRIS-buffer, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan, molekylærbiologisk kvalitet, Scharlab
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 77-86-1 |
| Molekylær formel | C4H11NO3 |
| Mængde | 1 kg |
| InChI nøgle | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | NC(CO)(CO)CO |
| IUPAC navn | 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.14 |
| Grad | Molekylær biologi |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tris-(hydroxymethyl)-aminomethane, molecular biology grade
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.