Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tris Borate EDTA buffer, til molekylærbiologi, 10x, DNAse, RNAse og protease fri, pH 8,3
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris Borate EDTA buffer |
| Navn note | pH 8.3 |
| CAS | 610769-35-2 |
| Farve | Farveløs |
| pH | 8.2 to 8.4 (25°C) |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | C14H30BN3O14 |
| MDL nummer | MFCD00236358 |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tris Borate EDTA buffer, 10x, DNase, RNase and Protease free
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Boric acid, EDTA