Få mere at vide
Tris-Borate-Edta-buffer, til elektroforese, (10X koncentration), Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Tris-Borate-Edta-buffer, til elektroforese, (10X koncentration)
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 219°C |
| Farve | Farveløs |
| pH | 8.2 to 8.4 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 10 L |
| Emballage | Taske i æske |