Få mere at vide
Tris Borate EDTA buffer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris borate EDTA Buffer |
| CAS | 610769-35-2 |
| Molekylær formel | C14H30BN3O14 |
| Mængde | 1 L |
| InChI nøgle | OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | B(O)(O)O.C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.C(C(CO)(CO)N)O |
| IUPAC navn | 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre;borsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 475.211 |
| PubChem CID | 21257725 |