Få mere at vide
TBE Buffer, Tris-Borate-EDTA, 1X Solution, Elektroforese, Fisher BioReagents
Mængde:
1 l
4 l
20 l
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly TERNING
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
4 L
Beskrivelse
- Spar tid og forenkle dit bufferforberedelsestrin ved at bruge færdiglavede Fisher BioReagents 1X TBE bufferopløsning
- Eliminerer besværet med fortynding eller at vente på, at pulveret er opløst
- 1X opløsning indeholder 0,089 M tris, 0,089 M borsyre og 0,002 M EDTA
- Testet for fravær af DNase, RNase og protease
- Filtreret, autoklaveret og funktionelt testet til brug i elektroforeseapplikationer
- TBE er en almindeligt anvendt buffer til elektroforese af nukleinsyrer i agarose- og polyacrylamidgeler
- Kun beregnet til laboratorieforskning
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris-Borate-EDTA |
| Navn note | 1X Solution |
| CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3, 7732-18-5 |
| Farve | Farveløs |
| pH | 8.2 to 8.4 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 20 l |
| DNase | DNase fri |
| Gennemfiltreret | Filtreret gennem et 0,2 mikron filter. |
| Emballage | Poly TERNING |
| Vis mere |