Få mere at vide
TBE Buffer, Tris-Borate-EDTA, 1X Solution, Elektroforese, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10754914
Mængde:
1 l
4 l
20 l
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly TERNING
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
4 L
Artikelnummer. 10754914
Brand: Fisher BioReagents BP24301
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • Spar tid og forenkle dit bufferforberedelsestrin ved at bruge færdiglavede Fisher BioReagents 1X TBE bufferopløsning
  • Eliminerer besværet med fortynding eller at vente på, at pulveret er opløst
  • 1X opløsning indeholder 0,089 M tris, 0,089 M borsyre og 0,002 M EDTA
  • Testet for fravær af DNase, RNase og protease
  • Filtreret, autoklaveret og funktionelt testet til brug i elektroforeseapplikationer
  • TBE er en almindeligt anvendt buffer til elektroforese af nukleinsyrer i agarose- og polyacrylamidgeler
  • Kun beregnet til laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-Borate-EDTA
Navn note 1X Solution
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3, 7732-18-5
Farve Farveløs
pH 8.2 to 8.4
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
DNase DNase fri
Gennemfiltreret Filtreret gennem et 0,2 mikron filter.
Emballage Nalgene Poly flaske
Protease Protease free
Synonym TBE
Grad Elektroforese