Få mere at vide
TBE Buffer, 10X Powder, Electrophoresis, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10448543
Mængde:
1 pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10448543
Brand: Fisher BioReagents BP13341
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Each pack contains the required amount of premixed powder to make 1L of 10X TBE buffer stock solution that can be diluted to a 1X solution for use in electrophoresis of nucleic acids in polyacrylamide gels
  • DNase, RNase, and protease free powder that is pre-mixed in the correct ratios for your convenience
  • Adequate amount of powder to make 1L of 10X TBE buffer
  • Eliminates the need to separately weigh TBE buffer ingredients - simply dissolve powder in pure water
  • TBE buffer is commonly used for DNA and RNA polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-Borate-EDTA
Navn note 10X Powder
CAS 77-86-1, 10043-35-3, 60-00-4
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 1 pakke
DNase DNase free
Emballage Foil Pack
Protease Protease free
Synonym TBE
Grad Electrophoresis
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Tris (63.91%), Boric Acid (32.54%), and EDTA (3.55%).
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris borate EDTA 10X powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.