Få mere at vide
Tris-(benzyltriazolylmethyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30451733
Skift visning
Mængde:
25 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451733 25 mg
30457304 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30451733 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT87629525MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 510758-28-8
Molekylær formel C30H30N10
Molekylvægt (g/mol) 530.63
Synonym 1-(1-Benzyltriazol-4-yl)-N,N-bis[(1-benzyltriazol-4-yl)methyl]methanamine, N,N,N-Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine, TBTA, Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
IUPAC navn 1-(1-benzyltriazol-4-yl)-N,N-bis[(1-benzyltriazol-4-yl)methyl]methanamine
SMIL C(N(Cc1cn(Cc2ccccc2)nn1)Cc3cn(Cc4ccccc4)nn3)c5cn(Cc6ccccc6)nn5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-(benzyltriazolylmethyl)amine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C30H30N10/c1-4-10-25(11-5-1)16-38-22-28(31-34-38)19-37(20-29-23-39(35-32-29)17-26-12-6-2-7-13-26)21-30-24-40(36-33-30)18-27-14-8-3-9-15-27/h1-15,22-24H,16-21H2
Formel vægt 530.2655