Få mere at vide
Tris-base (hvide krystaller eller krystallinsk pulver/tredobbelt krystalliseret), Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Til følsom molekylærbiologi, vævskultur og elektroforesemetoder
Denne ultrarene, tredobbelte krystalliserede bufferkomponent er alkoholfri, så den er kompatibel med følsom molekylærbiologi, vævskultur og elektroforesemetoder.
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | 0,05 max. (1M opløsning) ved 280 nm |
| Kemisk navn eller materiale | Tris Base |
| Navn note | Alkoholfri |
| CAS | 77-86-1 |
| Smeltepunkt | 168,5 °C |
| Kogepunkt | 219 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 10.4 |
| Fysisk form | Pulver eller fast form |
| Mængde | 1 kg |
| Vis mere |