Få mere at vide
Tris-base (hvide krystaller eller krystallinsk pulver/molekylærbiologi), Fisher BioReagents™
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
25kg
500g
5kg
Beskrivelse
DNase-, RNase- og Protease-fri.
Tris Base er en bufferkomponent i molekylærbiologi, vævskultur og elektroforeseprocedurer.
Tekniske data
Tekniske data
Absorbans | 0.05 AU max. at 280nm |
Kemisk navn eller materiale | Tris Base |
Smeltepunkt | 168.5°C |
Kogepunkt | 219°C |
Farve | Hvid |
pH | 10.4 |
Fysisk form | Krystallinsk pulver eller krystaller |
Mængde | 500 g |
DNase | DNase fri |
Formulering | 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Propanediol, Tris (hydroxymethyl) Aminomethane, Tris Base, THAM, Trimethylol Aminomethane, Trometamol |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tris-base (hvide krystaller eller krystallinsk pulver/molekylærbiologi), Fisher BioReagents™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion