Få mere at vide
Tris-base (hvide krystaller eller krystallinsk pulver/molekylærbiologi), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10376743
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10376743 1 kg Poly flaske 1kg
10103203 500 g Poly flaske 500g
10724344 5 kg Polyspand 5kg
10667243 10 kg Polyspand 10kg
10336793 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10376743 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP1521
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
DNase-, RNase- og protease-fri. | CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
DNase-, RNase- og Protease-fri.
Tris Base er en bufferkomponent i molekylærbiologi, vævskultur og elektroforeseprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trimethylol Aminomethane, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Absorbans 0,05 AU maks. ved 280 nm
Kemisk navn eller materiale Tris Base
Smeltepunkt 168,5 °C
Kogepunkt 219 °C
Farve Hvid
pH 10.4
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Mængde 1 kg
DNase DNase fri
Formulering 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Propanediol, Tris (hydroxymethyl) Aminomethan, Tris-base, THAM Trimethylol-aminomethan, Trometamol
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- og Protease-fri
Analyseprocentområde ≥99.8 %
Identifikation Beståelsesprøve
Lineær formel H2NC(CH2OH)3
Emballage Poly flaske
Protease Protease fri
Merck Index 15, 9951
Formel vægt 121.14
Procent renhed ≥99.8%
Grad Molekylær biologi