Få mere at vide
Tris-base (hvide krystaller eller krystallinsk pulver/molekylærbiologi), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10336793
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
25kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10336793
Brand: Fisher BioReagents BP15225
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
DNase-, RNase- og Protease-fri.
Tris Base er en bufferkomponent i molekylærbiologi, vævskultur og elektroforeseprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trimethylol Aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Absorbans 0.05 AU max. at 280nm
Kemisk navn eller materiale Tris Base
Smeltepunkt 168.5°C
Kogepunkt 219°C
Farve Hvid
pH 10.4
Fysisk form Powder or Solid
Mængde 25 kg
DNase DNase fri
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- and Protease-Free
Analyseprocentområde ≥99.8 %
Identifikation Pass Test
Lineær formel H2NC(CH2OH)3
Emballage Fiber tromle
Protease Protease free
Merck Index 15, 9951
Formel vægt 121.14
Procent renhed ≥99.8%
Grad Molekylær biologi