Få mere at vide
Tris-base (hvide krystaller eller krystallinsk pulver/molekylærbiologi), Fisher BioReagents™
Beskrivelse
DNase-, RNase- og Protease-fri.
Tris Base er en bufferkomponent i molekylærbiologi, vævskultur og elektroforeseprocedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | 0,05 AU maks. ved 280 nm |
| Kemisk navn eller materiale | Tris Base |
| Smeltepunkt | 168,5 °C |
| Kogepunkt | 219 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 10.4 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver eller krystaller |
| Mængde | 500 g |
| DNase | DNase fri |
| Formulering | 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Propanediol, Tris (hydroxymethyl) Aminomethan, Tris-base, THAM Trimethylol-aminomethan, Trometamol |
| Vis mere |