Få mere at vide
TRIS (Base), Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568254 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15568254 1 kg Poly flaske Hver
1 options
Artikelnummer. 15568254 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 410902
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højrenhedsreagenser testet til brug i bioteknologiske applikationer, såsom elektroforese og væskekromatografi
    Til molekylærbiologiapplikationer
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS (Base)
Emballage Poly flaske
Mængde 1 kg
Formel vægt 121.14
Grad Ultrapure Bioreagens
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.