Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TRIS base
Artikelnummer. 18055442
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
18055442 500 g
1 options
Artikelnummer. 18055442 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3163/500G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Commonly used laboratory reagent; used to make TBS, TAE and TBE buffers
Commonly used laboratory reagent. Highly water soluble. Working pH range 7 - 9. Used in buffer solutions such as Tris-buffered saline (TBS), Tris-acetate-ETDA (TAE) in combination with acetic acid and EDTA (Cat. No. 2811) and Tris-borate-EDTA in combination with boric acid and EDTA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS base
CAS 77-86-1
Mængde 500 g
Molekylær formel C4H11NO3
Formel vægt 121.14
Renhed >99.9%
Molekylvægt (g/mol) 121.136