Få mere at vide
TRIS (Base), BAGER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538844 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15538844 100 g Poly flaske 100g
15548844 500 g Poly flaske 500g
15528844 2.5 kg Polyspand 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15538844 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. X17105
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS (Base)
Emballage Poly flaske
Mængde 100 g
Formel vægt 121.14
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens