Få mere at vide
Tris(acetonitril)cyclopentadienylruthenium(II) Hexafluorfosfat, TRC
Artikelnummer. 30456242
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30456242 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30456242 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT875006250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) Hexafluorophosphate
CAS 80049-61-2
Molekylær formel C11H14F6N3PRu
Mængde 250 mg
Synonym Tris(acetonitrile)(η5-cyclopentadienyl)ruthenium Hexafluorophosphate
InChI formel InChI=1S/C5H5.3C2H3N.F6P.Ru/c1-2-4-5-3-1;3*1-2-3;1-7(2,3,4,5)6;/h1-5H;3*1H3;;/q-1;;;;-1;+2
SMIL [F-][P+5]([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].CC#[N][Ru+2]1234([N]#CC)([CH]5=[CH]1[CH-]2[CH]3=[CH]54)[N]#CC
Molekylvægt (g/mol) 434.28
Formel vægt 434.99