Få mere at vide
TAE-buffer, Tris-acetat-EDTA, 10X opløsning, elektroforese, Fisher BioReagents
Mængde:
500 ml
1 l
4 l
20 l
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly CUBE
Poly TERNING
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
4 L
500ml
Beskrivelse
- Spar tid og forenkle dit bufferforberedelsestrin ved at bruge Fisher BioReagents 10X TAE bufferopløsning - fortynd blot efter behov
- 10X opløsning indeholder 0,4 M tris-acetat og 0,01 M EDTA
- For at tilberede en 1X opløsning blandes en volumen af Fisher BioReagents 10X TAE-opløsning med 9 volumener ultrarent vand, såsom BP2819
- Testet for fravær af DNase, RNase og protease
- Filtreret, autoklaveret og funktionelt testet til brug i elektroforeseapplikationer
- TAE er en almindeligt anvendt buffer til elektroforese af nukleinsyrer i agarosegeler
- Kun beregnet til laboratorieforskning
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris-Acetate-EDTA |
| Navn note | 10X Solution |
| CAS | 64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 4 l |
| DNase | DNase fri |
| Gennemfiltreret | Filtreret gennem et 0,2 mikron filter. |
| Renhedsgrad noter | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Emballage | Poly TERNING |
| Protease | Protease free |
| Vis mere |