Få mere at vide
TAE-buffer, Tris-acetat-EDTA, 10X opløsning, elektroforese, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10628403
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
4 l
20 l
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly CUBE
Poly TERNING
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10628403 500 ml Poly flaske 500ml
10041223 1 l Nalgene Poly flaske 1 L
10775494 4 l Poly TERNING 4 L
10637633 20 l Poly CUBE 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10628403 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP1335500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
  • Spar tid og forenkle dit bufferforberedelsestrin ved at bruge Fisher BioReagents 10X TAE bufferopløsning - fortynd blot efter behov
  • 10X opløsning indeholder 0,4 M tris-acetat og 0,01 M EDTA
  • For at tilberede en 1X opløsning blandes en volumen af Fisher BioReagents 10X TAE-opløsning med 9 volumener ultrarent vand, såsom BP2819
  • Testet for fravær af DNase, RNase og protease
  • Filtreret, autoklaveret og funktionelt testet til brug i elektroforeseapplikationer
  • TAE er en almindeligt anvendt buffer til elektroforese af nukleinsyrer i agarosegeler
  • Kun beregnet til laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-Acetate-EDTA
Navn note 10X-løsning
CAS 64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1
Fysisk form Væske
Mængde 500 ml
DNase DNase fri
Gennemfiltreret Filtreret gennem et 0,2 mikron filter.
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- og Protease-fri
Emballage Poly flaske
Protease Protease fri
Synonym TAE
Grad Elektroforese
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Tris (<5.0%), Acetic Acid (1.0%), and EDTA (<1%).
Vis mere Vis mindre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.