Få mere at vide
Melford TRIS Acetat
Descrizione
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Fugtighed:< 0,3 %
pH (0,1M, H2O ) 25 °C: 6,0-7,0 %
Tungmetaller: 0,001 %
Specifica
Specifica
| CAS | 6850-28-8 |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | C14H11NO3C2H4O2 |
| Grad | Ultra Pure |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?