Få mere at vide
Melford TRIS Acetat
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Fugtighed:< 0,3 %
pH (0,1M, H2O ) 25 °C: 6,0-7,0 %
Tungmetaller: 0,001 %
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 6850-28-8 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | C14H11NO3C2H4O2 |
| Grad | Ultra Pure |