Få mere at vide
Tris, 99 til 99,5 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11448361 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448361 10 kg 10kg
11428361 1 kg 1kg
11438361 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448361 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215217610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chemical Identifiers
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tris
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99 to 99.5%
Mængde 10 kg
Formel vægt 121.14
Fysisk form Krystallinsk pulver