Få mere at vide
Tris, 99.8 to 100.1% (Dry Basis), Molecular Biology Grade, Ultrapure
Shop alle Thermo Scientific produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris |
| Smeltepunkt | 171°C to 172°C |
| Kogepunkt | 219°C to 220°C (10 mmHg) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 5 kg |
| Lineær formel | NH2C(CH2OH)3 |
| Emballage | Plastflaske |
| Beilstein | 741883 |
| Formel vægt | 121.14 |
| Grad | Molekylær biologi |