Få mere at vide
Tris, 99,8 til 100,1% (tør basis), molekylærbiologisk kvalitet, Ultrapure
Artikelnummer. 15845368 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15845368 1 kg Plastflaske 1kg
15855228 500 g Plastflaske 500g
15855368 5 kg Plastflaske 5kg
15865368 10 kg Plastflaske 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15845368 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J75825.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.30 DKK
    1222.65 DKK / 1kg
    Spare 322.65 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00004679
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris(hydroxymethyl)amino methane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris
Smeltepunkt 171 °C til 172 °C
Kogepunkt 219 °C til 220 °C (10 mmHg)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Lineær formel NH2C(CH2OH)3
Emballage Plastflaske
Beilstein 741883
Formel vægt 121.14
Grad Molekylær biologi