Få mere at vide
Tris(8-hydroxyquinolinato)aluminium, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461968
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461968 25 g 25g
15441968 1 g 1g
15451968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55656.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2085-33-8
Nøglemateriale til grønt lys og elektrontransport til OLED'er.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Nøglemateriale til grønt lys og elektrontransport til OLED'er
.
Opløselighed Opløselighed
i chloroform
Bemærkninger
Reagerer med stærke oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2085-33-8
MDL nummer MFCD00191693
Synonym tri-8-quinolinolatoaluminum, aluminum 8-hydroxyquinolinate, tri quinolin-8-yloxy alumane, aluminum tris quinolin-8-olate, tris 8-hydroxyquinolinato aluminum, aluminum, tris 8-quinolinato-n1,o8, aluminum oxinate, aluminum oxinate,, tris 8-quinolyloxy alumane, tris 8-quinolinyloxy alumane
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum
Smeltepunkt >300°C
Farve Gul til Grøn
Mængde 25 g
Merck Index 14,370
Formel vægt 459.44
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver