Få mere at vide
Tris(4-trifluormethylphenyl)fosfin, TRC
Artikelnummer. 30424482
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30424482 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30424482 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT245170500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
CAS 13406-29-6
Molekylær formel C21 H12 F9 P
Mængde 500 mg
Synonym Phosphine','tris(alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl)- (7CI,8CI), Tris[p-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
InChI formel InChI=1S/C21H12F9P/c22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30/h1-12H
SMIL FC(F)(F)c1ccc(cc1)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)c3ccc(cc3)C(F)(F)F
IUPAC navn tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]fosfan
Molekylvægt (g/mol) 466.279
Formel vægt 466.053