missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) Isocyanurate, TRC

Artikelnummer. 30456084
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456084 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT886390100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Irganox 1790
CAS 40601-76-1
Molekylær formel C42 H57 N3 O6
Mængde 100 g
Synonym 1,3,5-Tris[[4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tri(4-tert-butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(2,6-dimethyl-3-hydroxy-4-tert-butylbenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(2,6-dimethyl-4-tert-butyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-s-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanuric acid, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)trione, 1,3,5-Tris[(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-xylyl)methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, ADK-ARKLS DH 48, AO 1790, Antioxidant 1790, Antioxidant 1970, Antioxidant CY, CN 1790, CY 1790, Chinox 1790, Cyanox 1790, Cyanox 1970, Cyanox CY 1790, Cynomix 1790, DN 90, Irganox 1790, Irganox 3790, Lowinox 1790, Songnox 1790, TS 274, Thanox 1790, Tris(3-hydroxy-4-tert-butyl-2,6-dimethylbenzyl) isocyanurate, Tris(4-tert-butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate, Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) isocyanurate, Tris[(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-trione
InChI formel InChI=1S/C42H57N3O6/c1-22-16-31(40(7,8)9)34(46)25(4)28(22)19-43-37(49)44(20-29-23(2)17-32(41(10,11)12)35(47)26(29)5)39(51)45(38(43)50)21-30-24(3)18-33(42(13,14)15)36(48)27(30)6/h16-18,46-48H,19-21H2,1-15H3
SMIL Cc1cc(c(O)c(C)c1CN2C(=O)N(Cc3c(C)cc(c(O)c3C)C(C)(C)C)C(=O)N(Cc4c(C)cc(c(O)c4C)C(C)(C)C)C2=O)C(C)(C)C
IUPAC navn 1,3,5-tris[(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)methyl]-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Molekylvægt (g/mol) 699.92
Formel vægt 699.4247
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.