Få mere at vide
Tris(4-methoxyphenyl)fosfin, TRC
Artikelnummer. 30453223
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30453223 1 g
1 options
Artikelnummer. 30453223 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8858301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
CAS 855-38-9
Molekylær formel C21H21O3P
Mængde 1 g
Synonym Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, NSC 136458, TPAP, Tri(4-methoxyphenyl)phosphine, Tri(p-methoxyphenyl)phosphine, Tri-p-anisylphosphine, Trianisylphosphine, Tris(4-anisyl)phosphine, Tris(4-methoxylphenyl)phosphine, Tris(p-anisyl)phosphine, Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
InChI formel InChI=1S/C21H21O3P/c1-22-16-4-10-19(11-5-16)25(20-12-6-17(23-2)7-13-20)21-14-8-18(24-3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
SMIL COc1ccc(cc1)P(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
IUPAC navn Tris(4-methoxyphenyl)fosfan
Molekylvægt (g/mol) 352.36
Formel vægt 352.1228