Få mere at vide
Tris(4-isopropylphenyl) Phosphate, TRC
Artikelnummer. 30454717
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30454717 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30454717 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT885305100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris[4-(2-methylethyl)phenyl] Phosphate
CAS 2502-15-0
Molekylær formel C27 H33 O4 P
Mængde 100 mg
Synonym Tris[4-(2-methylethyl)phenyl] Phosphate, Phenol','p-isopropyl-','phosphate (3:1) (8CI), p-Cumenyl phosphate ((C9H11O)3PO) (7CI), Tris(4-isopropylphenyl) phosphate, Tris(p-isopropylphenyl) phosphate, Phenol','4-(1-methylethyl)-','phosphate (3:1)
InChI formel InChI=1S/C27H33O4P/c1-19(2)22-7-13-25(14-8-22)29-32(28,30-26-15-9-23(10-16-26)20(3)4)31-27-17-11-24(12-18-27)21(5)6/h7-21H,1-6H3
SMIL CC(C)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(cc2)C(C)C)Oc3ccc(cc3)C(C)C)cc1
IUPAC navn tris(4-propan-2-ylphenyl) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 452.52
Formel vægt 452.2116