Få mere at vide
Tris(4-bromophenyl)amine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407368
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407368 10 g 10g
15417368 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60860.09
Request Bulk or Custom Format
Tris(4-bromphenyl)amin blev brugt til syntese af porøse luminescerende kovalente-organiske polymerer (COP'er)
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Tris(4-bromphenyl)amin blev brugt til syntese af
porøse luminescerende kovalente-organiske polymerer (COP'er)
Opløselighed
Opløseligt i toluen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares under stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4316-58-9
Molekylær formel C18H12Br3N
Molekylvægt (g/mol) 482.013
MDL nummer MFCD00009665
InChI nøgle ZRXVCYGHAUGABY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-bromophenyl amine, tris p-bromophenyl amine, tris-4-bromophenyl amine, 4-bromo-n,n-bis 4-bromophenyl aniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-bis 4-bromophenyl, 4,4',4-tribromotriphenylamine, triphenylamine, 4,4',4-tribromo, pubchem13773, tri 4-bromophenyl amine, acmc-1arf9
PubChem CID 258027
IUPAC navn 4-brom-N,N-bis(4-bromphenyl)anilin
SMIL C1=CC(=CC=C1N(C2=CC=C(C=C2)Br)C3=CC=C(C=C3)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(4-bromophenyl)amine
Smeltepunkt 141°C to 143°C
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in toluene.
Formel vægt 482.01
Procent renhed 98%