Få mere at vide
MedChemExpress Tris(4-aminophenyl)methane
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Mængde | 500 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | Leucopararosaniline |
| CAS | 548-61-8 |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.37 g/mol |
| Opløselighed | DMSO : 50 mg/mL (172.79 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | HBV |