Få mere at vide
Tris(4-aminophenyl)amine, 97%
Artikelnummer. 15460959
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460959 1 g 1g
15480959 250 mg 250mg
15470959 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63963.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5981-09-9 | C18H18N4 | 290.37 g/mol
En fluorescerende trifunktionel meget symmetrisk sonde. Viser bemærkelsesværdigt høje ikke-lineære optiske egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En fluorescerende trifunktionel højsymmetrisk sonde. Viser bemærkelsesværdigt høje ikke-lineære optiske egenskaber.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5981-09-9
Molekylær formel C18H18N4
Molekylvægt (g/mol) 290.37
MDL nummer MFCD00778301
InChI nøgle SNLFYGIUTYKKOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-aminophenyl amine, 4,4',4-triaminotriphenylamine, n1,n1-bis 4-aminophenyl benzene-1,4-diamine, 1,4-benzenediamine, n,n-bis 4-aminophenyl, n,n-bis 4-aminophenyl-1,4-benzenediamine, 1,4-benzenediamine, n1,n1-bis 4-aminophenyl, 1-n,1-n-bis 4-aminophenyl benzene-1,4-diamine, pubchem22505, tri 4-aminophenyl amine, tris 4-aminophenyl-amine
PubChem CID 80083
IUPAC navn 4-N,4-N-bis(4-aminophenyl)benzen-1,4-diamin
SMIL C1=CC(=CC=C1N)N(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(4-aminophenyl)amine
Smeltepunkt 230 °C
Mængde 1 g
Beilstein 2812659
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 290.38
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(4-aminophenyl)amine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(4-aminophenyl)amine