Få mere at vide
Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) dichloride
Artikelnummer. 11319608
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319608 2 g 2g
11309608 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044123.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Redox indikator, iltsensor
Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin)ruthenium(II)dichlorid bruges som en sonde til selvlysende detektion og kvantificering af oxygen. Det bruges også til fiberoptiske sensorer. Yderligere bruges det i undersøgelser af ilt i hud- og hudtumorer samt måling af iltflux gennem huden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36309-88-3
Molekylær formel C72H48Cl2N6Ru
Molekylvægt (g/mol) 1169.188
MDL nummer MFCD03095387
InChI nøgle SKZWFYFFTOHWQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym bathophenanthroline ruthenium chloride, ru ddp, tris-bathophenanthroline ruthenium ii chloride, dichlororuthenium-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline 1/3, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium ii dichloride, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ; dichlororuthenium, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium ii dichloride complex, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium ii dichloride complex, for fluorescence
PubChem CID 15787787
IUPAC navn dichloruthenium;4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5.C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5.C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5.Cl[Ru]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris (4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium (II) dichloride
Mængde 2 g
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and dimethylformamide. Insoluble in water.
Formel vægt 1169.2
Fysisk form Pulver