missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) bis(perchlorate), TRC

Artikelnummer. 30452140
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452140 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452140 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT884520500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) bis(perchlorate)
CAS 75213-31-9
Molekylær formel C72H48N6Ru .2(ClO4)
Mængde 500 mg
Synonym Ruthenium(II) tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline) Diperchlorate, Ruthenium(II) tris-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline Perchlorate, Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(2+) Diperchlorate, Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) Diperchlorate
InChI formel InChI=1S/C11H9Cl2N3OS/c1-5-6(12)2-3-7(13)9(5)16-10(17)8-4-15-11(14)18-8/h2-4H,1H3,(H2,14,15)(H,16,17)
SMIL Cc1c(Cl)ccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(N)s2
IUPAC navn 2-amino-N-(3,6-dichloro-2-methylphenyl)-1,3-thiazole-5-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 1297.2
Formel vægt 300.9843
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.