Få mere at vide
Tris(4,4,4-trifluor-1-(2-thienyl)-1,3-butandion)europium(III)hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466535
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466535 0.5 g 0.5g
15476535 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466535 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043345.02
Request Bulk or Custom Format
Som laserfarvestof
Tris(4,4,4-trifluor-1-(2-thienyl)-1,3-butandion)europium(III)hydrat bruges som laserfarvestof. Det fungerer som en chelator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41884-77-9
Molekylær formel C24H12EuF9O6S3
Molekylvægt (g/mol) 815.48
MDL nummer MFCD00041948
InChI nøgle JIYALKNSIOHINA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate hydrate
IUPAC navn europium(3+)tris(4,4,4-trifluor-1,3-dioxo-1-(thiophen-2-yl)butan-2-id)
SMIL [Eu+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C1=CC=CS1.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C1=CC=CS1.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Tris (4,4,4-trifluoro-1- (2-thienyl)-1,3-butanediono)europium (III) hydrate
Smeltepunkt 143°C to 144°C
Farve Gul
Mængde 0.5 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol, toluene
Formel vægt 815.51 (Anhydrous)
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.