missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine |
| CAS | 760952-88-3 |
| Molekylær formel | C18H30N10O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4,4',4''-[Nitrilotris(methylene)]tris[1H-1,2,3-triazole-1-propanol], THPTA, Tris[(3-hydroxypropyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30N10O3/c29-7-1-4-26-13-16(19-22-26)10-25(11-17-14-27(23-20-17)5-2-8-30)12-18-15-28(24-21-18)6-3-9-31/h13-15,29-31H,1-12H2 |
| SMIL | OCCCn1cc(CN(Cc2cn(CCCO)nn2)Cc3cn(CCCO)nn3)nn1 |
| IUPAC navn | 3-[4-[[bis[[1-(3-hydroxypropyl)triazol-4-yl]methyl]amino]methyl]triazol-1-yl]propan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.5 |
| Formel vægt | 434.2502 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?