Få mere at vide
Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, 95%
Artikelnummer. p-7046232
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11313137
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13544.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 70384-51-9 | C15H33NO6 | 323.43 g/mol
Tris(3,6-dioxaheptyl)amin virker som en faseoverførselskatalysator, der anvendes til fremstilling af 1,3-dideaza-2'-deoxyadenosin og beslægtede benzimidazol-2'-deoxyribonukleosider. Det bruges også som et mellemprodukt i syntesen af telithromycin. Yderligere anvendes det til oxidation af arylmethanoler under faseoverførselsbetingelser. Ud over dette fungerer det som en kryptand under faseoverførselsglycosylering af 2-amino-4-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Tris(3,6-dioxaheptyl)amin fungerer
som en faseoverførselskatalysator, der anvendes til fremstilling af 1,3-dideaza-2′ -deoxyadenosin og beslægtet benzimidazol 2′ -deoxyribonukleosider. Det bruges også som et mellemprodukt i syntesen af telithromycin. Yderligere anvendes det til oxidation af arylmethanoler under faseoverførselsbetingelser. Ud over dette fungerer det som en kryptand under faseoverførselsglycosylering af 2-amino-4-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Inkompatible stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70384-51-9
Molekylær formel C15H33NO6
Molekylvægt (g/mol) 323.43
MDL nummer MFCD00010748
InChI nøgle XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
PubChem CID 112414
IUPAC navn 2-(2-methoxyethoxy)-N,N-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ethanamin
SMIL COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(3,6-dioxaheptyl)amine
Smeltepunkt <-100°C
Tæthed 1.011
Kogepunkt 163°C to 171°C (1 mmHg)
Flammepunkt 162°C (323°F)
Brydningsindeks 1.4486
Mængde 5 g
Beilstein 2369296
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 323.43
Procent renhed 95%