Få mere at vide
Tris(3,6-dioxaheptyl)amin, 95%
Artikelnummer. 11333137
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333137 100 g 100g
11313137 5 g 5g
11323137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13544.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 70384-51-9 | C15H33NO6 | 323,43 g/mol
Tris(3,6-dioxaheptyl)amin virker som en faseoverførselskatalysator, der anvendes til fremstilling af 1,3-dideaza-2'-deoxyadenosin og beslægtede benzimidazol-2'-deoxyribonukleosider. Det bruges også som et mellemprodukt i syntesen af telithromycin. Yderligere anvendes det til oxidation af arylmethanoler under faseoverførselsbetingelser. Ud over dette fungerer det som en kryptand under faseoverførselsglycosylering af 2-amino-4-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Tris(3,6-dioxaheptyl)amin fungerer
som en faseoverførselskatalysator, der anvendes til fremstilling af 1,3-dideaza-2′ -deoxyadenosin og beslægtet benzimidazol 2′ -deoxyribonukleosider. Det bruges også som et mellemprodukt i syntesen af telithromycin. Yderligere anvendes det til oxidation af arylmethanoler under faseoverførselsbetingelser. Ud over dette fungerer det som en kryptand under faseoverførselsglycosylering af 2-amino-4-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Inkompatible stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70384-51-9
Molekylær formel C15H33NO6
Molekylvægt (g/mol) 323.43
MDL nummer MFCD00010748
InChI nøgle XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
PubChem CID 112414
IUPAC navn 2-(2-methoxyethoxy)-N,N-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ethanamin
SMIL COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Spécification
Kemisk navn eller materiale Tris(3,6-dioxaheptyl)amine
Smeltepunkt <-100 °C
Tæthed 1.011
Kogepunkt 163 °C til 171 °C (1 mmHg)
Flammepunkt 162 °C (323 °F)
Brydningsindeks 1.4486
Mængde 100 g
Beilstein 2369296
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 323.43
Procent renhed 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(3,6-dioxaheptyl)amine
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Mention de danger
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(3,6-dioxaheptyl)amine
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.