Få mere at vide
Gibco™ Tris 20 mM, NaCl 1,5 M
Beskrivelse
Gibco Procesbuffere er sterilt filtrerede, pakket i bioprocesbeholdere og klar til bestilling. Sourcing af procesbuffere kan give dig mulighed for at fokusere på yderligere kritiske trin i dine biofarmaceutiske processer.
Funktioner
- Fås i forskellige pakkestørrelser
- Etableret holdbarhed; Sætspecifikationer
- Specialfremstillet
- Fremstillet efter ISO og cGMP-standarder for at opfylde de strenge forventninger fra stærkt regulerede industrier
- Let tilgængelig dokumentation til at hjælpe med at fremskynde kvalifikationen
Fordele
- Hjælper med at lette tidsforbruget til forberedelse af interne buffere
- Afbøder pladsbegrænsninger ved opbevaring af udstyr
- Effektiviserer interne processer relateret til formulering, hydrering, test og validering
- Adresserer arbejdsgangsbehov for udvikling og produktion af biologiske lægemidler
Yderligere information
- Multi-kompendiel testning: Råmaterialer af kompendial kvalitet eller tilsvarende
- Primær emballage: Aegis 5-14 engangs bioprocesbeholdere (BPC)
- Sekundær emballage: Stiv skibscontainer med passende dunnage
- Produktionsfaciliteter: ISO 13485 –certificeret, cGMP-kompatibel med 21 CFR Part 820-standarden
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Klar, farveløs opløsning |
| Produkttype | Natriumchlorid |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Formulering | Tris/NaCl-buffer |
| Fremstillingskvalitet | CGMP |
| Mængde | 200 L |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.