Få mere at vide
Tris(2-phenylpyridine)iridium(III), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369818
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369818 0.1 g 0.1g
11359818 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044282.77
Request Bulk or Custom Format
Som et materiale, der udsender grønt lys
Som et materiale, der udsender grønt lys
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693794-98-8
Molekylær formel C33H24IrN3
Molekylvægt (g/mol) 654.80
MDL nummer MFCD04039766
InChI nøgle JAZWLEYGTKXZCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-phenylpyridine iridium iii
PubChem CID 71433583
IUPAC navn iridium;2-phenylpyridin
SMIL [Ir].C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1.C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1.C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris (2-phenylpyridine)iridium (III)
Smeltepunkt 326°C to 328°C
Farve Gul
Mængde 0.1 g
Formel vægt 654.82
Fysisk form Pulver