Få mere at vide
Tris(2-methylphenyl)phosphine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(2-methylphenyl)phosphine |
| CAS | 6163-58-2 |
| Molekylær formel | C21H21P |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | tris(2-Methylphenyl)-phosphine, Phosphine','tri-o-tolyl- (7CI,8CI), NSC 116667, TOTP, Tri(2-methylphenyl)phosphine, Tri-2-tolylphosphine, Tri-o-tolylphosphine, Tris(2-toluene)phosphine, Tris(2-tolyl)phosphine, Tris(o-methylphenyl)phosphine, Tris(o-tolyl)phosphine, Eletriptan Impurity 13 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21P/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3 |
| SMIL | Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C |
| IUPAC navn | tris(2-methylphenyl)phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.37 |
| Formel vægt | 304.1381 |