Få mere at vide
Tris(2-methyl-4-diethylaminophenyl)methane, 93+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10661885 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10661885 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10661885 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 375020010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2-methyl-4-diethylaminophenyl)methane
CAS 4482-70-6
Smeltepunkt 163°C to 165°C
Analyseprocentområde 93% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C34H49N3
Lineær formel [(CH3CH2)2NC6H3(CH3)]3CH
Mængde 1 g
Synonym benzenamine, 4,4',4-methylidynetris n,n-diethyl-3-methyl, 4,4',4-methylidynetris n,n-diethyl-m-toluidine, tris 2-methyl-4-diethylaminophenyl methane, tris 4-diethylamino-2-methylphenyl methane, 4,4',4-methanetriyltris n,n-diethyl-3-methylaniline, 4-bis 4-diethylamino-2-methylphenyl methyl-n,n-diethyl-3-methylaniline, 4-bis 4-diethylamino-2-methyl-phenyl methyl-n,n-diethyl-3-methyl-aniline
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle OKJSFKIUVDXFMS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN(CC)C1=CC(=C(C=C1)C(C2=C(C=C(C=C2)N(CC)CC)C)C3=C(C=C(C=C3)N(CC)CC)C)C
IUPAC navn 4-[bis[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]methyl]-N,N-diethyl-3-methylaniline
Molekylvægt (g/mol) 499.78
PubChem CID 78234
Formel vægt 499.78
Procent renhed 93+%