Få mere at vide
Tris(2-methoxyethyl)orthoborate (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(2-methoxyethyl)orthoborate |
| CAS | 14983-42-7 |
| Molekylær formel | C9H21BO6 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Tris(2-methoxyethoxy)borane, Tris(2-methoxyethyl) Borate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21BO6/c1-11-4-7-14-10(15-8-5-12-2)16-9-6-13-3/h4-9H2,1-3H3 |
| SMIL | B(OCCOC)(OCCOC)OCCOC |
| IUPAC navn | tris(2-methoxyethyl) borate |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.07 |
| Formel vægt | 236.1431 |