missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tris-(2-methanethiosulfonylethyl)amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris-(2-methanethiosulfonylethyl)amine |
| CAS | 18365-77-0 |
| Molekylær formel | C9 H21 N O6 S6 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21NO6S6/c1-17-20(11,12)7-4-10(5-8-21(13,14)18-2)6-9-22(15,16)19-3/h4-9H2,1-3H3 |
| SMIL | CSS(=O)(=O)CCN(CCS(=O)(=O)SC)CCS(=O)(=O)SC |
| IUPAC navn | 2-methylsulfanylsulfonyl-N,N-bis(2-methylsulfanylsulfonylethyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 431.66 |
| Formel vægt | 430.9693 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?