Få mere at vide
Tris(2-isopropylphenyl) Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tris(2-isopropylphenyl) Phosphate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H33O4P/c1-19(2)22-13-7-10-16-25(22)29-32(28,30-26-17-11-8-14-23(26)20(3)4)31-27-18-12-9-15-24(27)21(5)6/h7-21H,1-6H3 |
| Formel vægt | 452.2116 |