missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tris(2-ethylhexyl) Phosphate-d51, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(2-ethylhexyl) phosphate d51 |
| CAS | 1259188-37-8 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C24 2H51 O4 P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Tris(2-ethylhexyl) Phosphate D51 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D,23D,24D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | tris[1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecadeuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)hexyl] phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 485.95 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?