Få mere at vide
tris(2-Ethylhexyl)phosphate, 99.0%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11435431 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
11435431 25 mL
1 options
Artikelnummer. 11435431 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215799125
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tris(2-Ethylhexyl)phosphate
CAS 78-42-2
Farve Farveløs
Tæthed 0,926 ved 20 °C
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel C24H51O4P
MDL nummer MFCD00009491
Mængde 25 mL
Synonym tris 2-ethylhexyl phosphate, disflamoll tof, flexol tof, phosphoric acid, tris 2-ethylhexyl ester, kronitex tof, flexol plasticizer tof, 2-ethyl-1-hexanol phosphate, tris ethylhexyl phosphate, tri 2-ethylhexyl phosphate
InChI nøgle GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCCCC(CC)COP(=O)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
IUPAC navn tris(2-ethylhexyl)phosphat
Molekylvægt (g/mol) 434.64
PubChem CID 6537
Formel vægt 434.63
Fysisk form Væske