Få mere at vide
Tris[2-(diphenylfosfin)ethyl]fosfin, 97%
Artikelnummer. 11975841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11975841 25 g 25g
10139931 1 g 1g
10147463 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11975841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 316830250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 23582-03-8 | C42H42P4 | 670,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23582-03-8
Molekylær formel C42H42P4
Molekylvægt (g/mol) 670.69
MDL nummer MFCD00010009
InChI nøgle TVLNGWSWPKIYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-diphenylphosphino ethyl phosphine, tris 2-diphenylphosphinoethyl phosphine, tetraphos-li, 2-bis 2-diphenylphosphanyl ethyl phosphanyl ethyl diphenylphosphane, acmc-20ajaw, pubchem6541, chembl65725, tris 2-diphenylphosphanylethyl phosphane
PubChem CID 98777
IUPAC navn tris(2-diphenylphosphanylethyl)phosphan
SMIL C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris[2-(diphenylphosphino)ethyl]phosphine
Smeltepunkt 134,0 °C til 139,0 °C
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel [(C6H5)2PCH2CH2]3P
Mængde 25 g
Formel vægt 670.69
Procent renhed 97%