Få mere at vide
Tris(2-dimethylaminoethyl)amine, 98+%
Artikelnummer. 15434507
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15434507
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31853.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 33527-91-2 | C12H30N4 | 230.40 g/mol
Tris(2-dimethylaminoethyl)amin bruges som en atom transfer radikal polymerisation (ATRP) ligand til fremstilling af telecheliske polymerer. Det er en tripodal polyaminligand og danner komplekser med gruppe 1-metaller, som bruges i alkalimetal-medierede syntetiske applikationer. Yderligere er det involveret i makrocykliseringsprocesserne ved at reagere med tripodale estere i methanol for at give tricykliske kryptander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tris(2-dimethylaminoethyl)amin bruges som en atom transfer radikal polymerisation (ATRP) ligand til fremstilling af telecheliske polymerer. Det er en tripodal polyaminligand og danner komplekser med gruppe 1-metaller, som bruges i alkalimetal-medierede syntetiske applikationer. Yderligere er det involveret i makrocykliseringsprocesserne ved at reagere med tripodale estere i methanol for at give tricykliske kryptander.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33527-91-2
Molekylær formel C12H30N4
Molekylvægt (g/mol) 230.40
MDL nummer MFCD00015607
InChI nøgle VMGSQCIDWAUGLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1,n1-bis 2-dimethylamino ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, tris 2-dimethylaminoethyl amine, tris 2-dimethylamino ethyl amine, me6tren, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethyl, 2-bis 2-dimethylamino ethyl amino ethyl dimethylamine, acmc-20ah4b, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 263094
IUPAC navn N',N'-bis[2-(dimethylamino)ethyl]-N,N-dimethylethan-1,2-diamin
SMIL CN(C)CCN(CCN(C)C)CCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
Kogepunkt 70°C to 71°C (0.5 mmHg)
Lineær formel [(CH3)2NCH2CH2]3N
Brydningsindeks 1.454
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 230.4
Procent renhed ≥99%